Wichtige Dokumente
199400
2,3-Dimethylpyrazin
99%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.507 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
Dichte
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-6(2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
InChIKey
OXQOBQJCDNLAPO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.