Merck
197351
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-cyclohexylamin
99%
Synonym(e):
1-Amino-2,3-dimethyl-cyclohexan
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H9NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.23
Beilstein:
2935068
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.4595 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
Dichte
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1CCCC(N)C1C
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)