Merck
196754
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetrafluoranilin
98%
About This Item
Lineare Formel:
HC6F4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
65 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Nc1c(F)cc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H,11H2
InChIKey
SBYRHTZJKKWEMP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)