Wichtige Dokumente
195928
3-(4-tert-Butylphenoxy)benzaldehyd
98%
About This Item
Assay
98%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.57 (lit.)
bp
152 °C/0.4 mmHg (lit.)
Dichte
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(Oc2cccc(C=O)c2)cc1
InChI
1S/C17H18O2/c1-17(2,3)14-7-9-15(10-8-14)19-16-6-4-5-13(11-16)12-18/h4-12H,1-3H3
InChIKey
YZIHNHLGGMSWAD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?