Merck
19575
Sigma-Aldrich
4-tert.-Butyl-benzo-15-crown-5
≥95.0%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H28O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.41
Beilstein:
1687768
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95.0%
mp (Schmelzpunkt)
92-95 °C
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C18H28O5/c1-18(2,3)15-4-5-16-17(14-15)23-13-11-21-9-7-19-6-8-20-10-12-22-16/h4-5,14H,6-13H2,1-3H3
InChIKey
LNNVNAOXLAULPK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)