195308
3-(4-Chlorphenoxy)benzaldehyd
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.608 (lit.)
bp
125 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.213 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(Oc2cccc(C=O)c2)cc1
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-11-4-6-12(7-5-11)16-13-3-1-2-10(8-13)9-15/h1-9H
InChIKey
MYQFRCYBOOWGJQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves