Merck
195219
Sigma-Aldrich
Mordant Blau 9
Dye content 50 %
Synonym(e):
6-(5-Chlor-2-hydroxy-3-sulfophenylazo)-5-hydroxy-1-naphthalinsulfonsäure Dinatriumsalz, 6-(5-Chlor-2-hydroxy-4-sulfonphenylazo)-5-hydroxy-1-naphthalinsulfonsäure Natriumsalz
Größe auswählen
25 G
CHF 69.30
CHF 69.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 69.30
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H2(OH)(SO3Na)N=NC10H5(OH)SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
502.81
Farbindexnummer:
14855
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
CHF 69.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Zusammensetzung
Dye content, 50%
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL
λmax
516 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].Oc1c(cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O)\N=N\c2ccc3c(cccc3c2O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11ClN2O8S2.2Na/c17-8-6-12(16(21)14(7-8)29(25,26)27)19-18-11-5-4-9-10(15(11)20)2-1-3-13(9)28(22,23)24;;/h1-7,20-21H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b19-18+;;
InChIKey
UVDODHCPLWXDSI-BUFQOAPZSA-L
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)