Merck
194239
Sigma-Aldrich
Dimethylisophthalat
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
1,3-Di(methoxycarbonyl)benzol, 1,3-Dimethyl-benzol-1,3-dicarboxylat, DMIP, Dimethyl-1,3-benzoldicarboxylat, Dimethyl-m-phthalat, Dimethylisophthalat, Methyl-3-carbomethoxybenzoat, Methylisophthalat
Größe auswählen
25 G
CHF 35.90
500 G
CHF 75.20
3 KG
CHF 285.00
CHF 35.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 35.90
500 G
CHF 75.20
3 KG
CHF 285.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H4-1,3-(CO2CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
Beilstein:
1912251
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 35.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
6.8 (vs air)
Dampfdruck
93.7 mmHg ( 208 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
64-68 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dimethylisophthalat ist ein Weichmacher auf Dimethylphthalatesterbasis[1].
Anwendung
Dimethylisophthalat wird zur Synthese von Folgendem verwendet:
  • Polybutylenisophthalat, endverkappt mit N-Ethylpentadecafluoroctanamid[2]
  • Poly(ethylenterephthalat-co-isophthalat-co-5-tert-butylisophthalat)terpolyester[3]
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
343.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
173 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Poly(ethylene terephthalate) terpolyesters containing isophthalic and 5-tert-butylisophthalic units
Kint DPR, et al.
Journal of Polymer Science: Part A, General Papers, 41(1), 124-134 (2003)
Zhonggang Wang et al.
The journal of physical chemistry. B, 113(46), 15204-15211 (2009-10-22)
Polybutylene isophthalates (PBI) end-capped with N-ethyl-pentadecafluorooctanamide were synthesized from dimethyl isophthalate, 1,4-butanediol, and N-(2-hydroxyethyl)-perfluorooctanamide with fluorine monomer content from 0 to 5 mol %. The results demonstrated that there was an obvious gradient drop of fluorine concentration from the film
Zhu-Hua Luo et al.
Environmental science and pollution research international, 18(9), 1653-1660 (2011-06-01)
Dimethyl phthalate esters (DMPEs) are a group of plasticizers commonly detected in the environment with potential adverse human health impact. The degradation of DMPEs by fungal systems has been studied to a limited extent, particularly by yeasts. In this study