Wichtige Dokumente
194190
N,N-Diethyldodecanamid
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)10CON(C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.44
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
166-167 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCC(=O)N(CC)CC
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?