Wichtige Dokumente
193674
5-Nitro-1,10-Phenanthrolin
98%
Synonym(e):
Nitro-ferroin
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H7N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.20
Beilstein:
196245
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
202-204 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C12H7N3O2/c16-15(17)10-7-8-3-1-5-13-11(8)12-9(10)4-2-6-14-12/h1-7H
InChIKey
PDDBTWXLNJNICS-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?