Merck
193658
Sigma-Aldrich
2,2-Dibrompropan
96%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CBr2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.89
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.4984 (lit.)
bp
114 °C/740 mmHg (lit.)
Dichte
1.782 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(Br)Br
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)