Merck
192902
Sigma-Aldrich
Z-N-Me-Aib-OH
98%
Synonym(e):
Z-N,2-dimethylalanin
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OCON(CH3)C(CH3)2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.28
Beilstein:
3347632
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
135-138 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CN(C(=O)OCc1ccccc1)C(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,11(15)16)14(3)12(17)18-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,15,16)
InChIKey
QCDSXBNEBTVGTP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)