191949
Poly(cyclohexylmethacrylat)
average Mw ~65,000 by GPC, powder
Synonym(e):
PCMA
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mw ~65,000 by GPC
Brechungsindex
n20/D 1.5065 (lit.)
Übergangstemp.
Tg 104 °C
Dichte
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.