Wichtige Dokumente
191043
Poly(dimersäure-co-alkylpolyamin)
softening point 140 °C (ring and ball)
Alle Fotos(1)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Dichte
0.98 g/mL at 25 °C
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?