Merck
191035
Sigma-Aldrich
Poly(dimersäure-co-alkylpolyamin)
softening point 130 °C (ring and ball)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Dichte
0.98 g/mL at 25 °C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)