Wichtige Dokumente
190608
6-Benzoyl-2-naphthol
≥98%
Synonym(e):
6-Hydroxy-2-naphthyl-phenyl-keton
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
161-162 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 50 mg/mL
SMILES String
Oc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C17H12O2/c18-16-9-8-13-10-15(7-6-14(13)11-16)17(19)12-4-2-1-3-5-12/h1-11,18H
InChIKey
MJKZGSBXCWNUHV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?