Merck
189243
Sigma-Aldrich
4-Fluor-2-methylanilin
96%
Synonym(e):
2-Amino-5-fluor-toluol, 4-Fluor-o-toluidin
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CH3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.537 (lit.)
bp
90-92 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Cc1cc(F)ccc1N
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChIKey
KMHLGVTVACLEJE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Fluoro-2-methylaniline was used in the synthesis of 4-fluoro-N-[(E)-{7-methoxy-2-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-benzofuran-5-yl}methylidene]-2-methylaniline[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
SYNTHESIS OF SCHIFF BASES OF 7-METHOXY-2-[4-(METHYLSULFANYL) PHENYL]-1-BENZOFURAN-5-CARBOXALDEHYDE AND ANIMES AND HYDRAZIDE.
Thorat BR, et al.
Heterocyclic Letters, 4(1), 41-53 (2014)