189049
2-Benzyloxyanilin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
35-39 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H13NO/c14-12-8-4-5-9-13(12)15-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10,14H2
InChIKey
PLPVLSBYYOWFKM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable