Merck
188565
Phthalimidoacetaldehyddimethylacetal
98%
Synonym(e):
N-(2,2-Dimethoxyethyl)phthalimide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.24
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
InChI
1S/C12H13NO4/c1-16-10(17-2)7-13-11(14)8-5-3-4-6-9(8)12(13)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3
InChIKey
HDSDOJMUZFFCFU-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)