Wichtige Dokumente
188107
2-Naphthalinethanol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
bp
180-184 °C/15 mmHg (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c13-8-7-10-5-6-11-3-1-2-4-12(11)9-10/h1-6,9,13H,7-8H2
InChIKey
VCZANYLMPFRUHG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... BAD(572)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)