Merck
185272
2,5-Dioxo-cyclohexan-1,4-dicarbonsäure-dimethylester
97%
Synonym(e):
Dimethyl-2,5-dioxo-cyclohexan-1,4-dicarboxylat, Succinylbernsteinsäure-dimethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.20
Beilstein:
3345562
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
SMILES String
COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
InChI
1S/C10H12O6/c1-15-9(13)5-3-8(12)6(4-7(5)11)10(14)16-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)