Wichtige Dokumente
181498
Polyisobutylen
average Mw ~4,200,000, average Mn ~3,100,000 by GPC/MALLS, average Mv ~4,700,000
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
slab/chunk
Mol-Gew.
average Mn ~3,100,000 by GPC/MALLS
average Mv ~4,700,000
average Mw ~4,200,000
Enthält
500 ppm BHT as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.51
Dichte
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)=C
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3
InChIKey
VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?