Wichtige Dokumente
18072
(S)-(−)-1-(4-Bromphenyl)-ethylamin
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(S)-(−)-4-Brom-α-methylbenzylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D −20.5±1°, c = 3% in methanol
Brechungsindex
n20/D 1.567
Dichte
1.390 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H](N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m0/s1
InChIKey
SOZMSEPDYJGBEK-LURJTMIESA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?