Merck
180335
Supelco
3-(Trimethylsilyl)-propionsäure Natriumsalz
99%
Synonym(e):
Natrium-3-(trimethylsilyl)-propionat
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiCH2CH2CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.24
Beilstein:
4021529
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Assay
99%
SMILES String
[Na+].C[Si](C)(C)CC[13C]([O-])=O