Merck
180262
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-nitrosopropandimer
Synonym(e):
2-Methyl-2-nitrosopropan, Dimer, Nitroso-t-butan, Nitroso-tert.-butan
Größe auswählen
1 G
CHF 161.00
5 G
CHF 446.00
CHF 161.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 161.00
5 G
CHF 446.00
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3CNO]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 161.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
C-nitroso
amine
nitroso
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)N=O.CC(C)(C)N=O
InChI
1S/2C4H9NO/c2*1-4(2,3)5-6/h2*1-3H3
InChIKey
PKKJRWITDTTZCL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Excellent spin-trapping reagent for ESR studies.[1]
Spin trap reagent.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Inorganic Chemistry, 31, 2333-2333 (1992)
H Sun et al.
Journal of traditional Chinese medicine = Chung i tsa chih ying wen pan, 14(1), 51-55 (1994-03-01)
The free radical mechanism of enhancing radiosensibility by the Synergic Recipe to Strengthen Body Resistance (SRSBR) consisting of 10 Chinese drugs was studied by electron spin resonance (ESR) with spin trapping reagent--Nitroso-tert-butane (NtB) following irradiation of the Deoxy thymidine (dT)