17816
N-Fmoc-Freidinger′s Lactam
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-Gly-Val Freidinger’s Lactam
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder or crystals
Farbe
white
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[C@H](N1CC[C@@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C24H26N2O5/c1-14(2)21(23(28)29)26-12-11-20(22(26)27)25-24(30)31-13-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h3-10,14,19-21H,11-13H2,1-2H3,(H,25,30)(H,28,29)/t20-,21+/m1/s1
InChIKey
PEMHOAIHPQJNIM-RTWAWAEBSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)