Merck
176982
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trichloranilin
97%
About This Item
Lineare Formel:
Cl3C6H2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.46
Beilstein:
1818168
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
bp
292 °C/774 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
65-67 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)