Wichtige Dokumente
175803
Fluorbenzol-d5
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.4651 (lit.)
bp
84.4 °C (lit.)
Dichte
1.078 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(F)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChIKey
PYLWMHQQBFSUBP-RALIUCGRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
8.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?