Wichtige Dokumente
175080
Fluorsulfonsäure-Antimonpentafluorid-Gemisch
100%
Synonym(e):
Fluorschwefelsäure – Antimon-pentafluorid 1:1
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
100%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OS(F)(=O)=O.F[Sb](F)(F)(F)F
InChI
1S/FHO3S.5FH.Sb/c1-5(2,3)4;;;;;;/h(H,2,3,4);5*1H;/q;;;;;;+5/p-5
InChIKey
QNDPUZFBWUBSNH-UHFFFAOYSA-I
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?