Merck
17259
Sigma-Aldrich
2-Amino-acetamidin -dihydrobromid
≥80.0% (CE)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H7N3 · 2HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.92
Beilstein:
3676692
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥80.0% (CE)
Verunreinigungen
≤0.1% toluene (H-NMR)
≤0.5% TBME
≤0.5% acetic acid
mp (Schmelzpunkt)
227-232 °C
SMILES String
Br[H].Br[H].NCC(N)=N
InChI
1S/C2H7N3.2BrH/c3-1-2(4)5;;/h1,3H2,(H3,4,5);2*1H
InChIKey
SLCZNGZFOVAAED-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Aminoacetamidine dihydrobromide may be used in the synthesis of 2-amino-5-(4-(2-(N-benzyloxycarbonylamino)ethoxy)phenyl)pyradine.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)