Merck
16819
Sigma-Aldrich
1-(3-Cyanpropyl)-pyridinium-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid
≥98.5% (T)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11F6N3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
427.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.5% (T)
Verunreinigungen
≤0.1% water
≤10 mg/kg halogenes
Brechungsindex
n20/D 1.458±0.001
SMILES String
N#CCCC[n+]1ccccc1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Allgemeine Beschreibung
Mit Nitril funktionalisierte Ionische Flüssigkeit mit hervorragenden Eigenschaften in Suzuki und Stille-Kopplungsreaktionen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dongbin Zhao et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(48), 15876-15882 (2004-12-02)
A series of relatively low-cost ionic liquids, based on the N-butyronitrile pyridinium cation [C(3)CNpy](+), designed to improve catalyst retention, have been prepared and evaluated in Suzuki and Stille coupling reactions. Depending on the nature of the anion, these salts react