Wichtige Dokumente
167037
3-Methyl-salicylsäure
96.0%
Synonym(e):
2-Hydroxy-3-methyl-benzoesäure, o-Kresotinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96.0%
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 5%, clear to slightly hazy (colorlessto faint brown)
SMILES String
Cc1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
WHSXTWFYRGOBGO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?