Wichtige Dokumente
16602
Methyl-2-bromhexanoat
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Methyl 2-bromocaproate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.455
Dichte
1.289 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
CCCCC(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-3-4-5-6(8)7(9)10-2/h6H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
YGLPDRIMFIXNBI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)