Merck
165050
Sigma-Aldrich
4′-Cyan-acetanilid
98%
Synonym(e):
4-Acetamidobenzonitril
About This Item
Lineare Formel:
CH3CONHC6H4CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
206-208 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C#N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves