Wichtige Dokumente
164682
Triethyloxoniumhexafluorphosphat
contains diethyl ether as stabilizer
Synonym(e):
Meerwein′s salt, Triethyloxonium hexafluorophosphate(1-)
Empfohlene Produkte
Enthält
diethyl ether as stabilizer
mp (Schmelzpunkt)
~145 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC[O+](CC)CC.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H15O.F6P/c1-4-7(5-2)6-3;1-7(2,3,4,5)6/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChIKey
JRHIFBONIQGZFC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Synthesis of ruthenium allenylidene complexes
- Asymmetric Diels-Alder reactions
- Chlorine scavenging
- Synthesis of molecules for studies of wavelength tunability via cis-trans isomerization
- Reactions with 2-mthylpyridine N-oxide
Catalyst activating agent for asymmetric imine aziridination via diazo ester activation
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?