159344
Ethyl-4-isocyanatbenzoat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
118-119 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
27-29 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C10H9NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
CFEPCPHKICBCJV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves