157996
1,3-Cycloheptadien
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Verunreinigungen
≤3% cycloheptatriene
Brechungsindex
n20/D 1.498 (lit.)
bp
120-121 °C (lit.)
Dichte
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CC=CC=CC1
InChI
1S/C7H10/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-4H,5-7H2
InChIKey
GWYPDXLJACEENP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup