Wichtige Dokumente
156744
1-Chlorisochinolin
95%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
bp
274-275 °C/768 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
31-36 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1nccc2ccccc12
InChI
1S/C9H6ClN/c10-9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-11-9/h1-6H
InChIKey
MSQCQINLJMEVNJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?