Wichtige Dokumente
156205
2-Methoxyethanol
spectrophotometric grade, ≥99.3%
Synonym(e):
Ethylenglycolmonomethylether, Methylglycol
About This Item
Qualität
spectrophotometric grade
Dampfdichte
2.62 (vs air)
Dampfdruck
6.17 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.3%
Selbstzündungstemp.
548 °F
Expl.-Gr.
24.5 %
Verunreinigungen
<0.020% water
Abdampfrückstand
<0.001%
Brechungsindex
n20/D 1.402 (lit.)
bp
124-125 °C (lit.)
124-125 °C
mp (Schmelzpunkt)
−85 °C (lit.)
Dichte
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 213 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
SMILES String
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Immune system, thymus
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?