Merck
15567
Sigma-Aldrich
N-Boc-N-methylethylendiamin
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
N-2-Aminoethyl-N-methylcarbamidsäure-tert-butylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.24
Beilstein:
3588326
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Brechungsindex
n20/D 1.447
Dichte
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
Boc
amine
SMILES String
NCCN(C)C(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10(4)6-5-9/h5-6,9H2,1-4H3
InChIKey
QYJVBVKFXDHFPQ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Mono-protected building block
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 100.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
G. Eisenbrand et al.
Synthesis, 1247-1247 (1996)
J.A.W. Kruijtzer et al.
Tetrahedron Letters, 38, 5335-5335 (1997)