Merck
15535
Sigma-Aldrich
Boc-Hyp(Bzl)-OH
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
Boc-O-benzyl-L-hydroxyprolin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H23NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.37
Beilstein:
5296858
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −40±2°, c = 2% in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
~70 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(O)=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H23NO5/c1-17(2,3)23-16(21)18-10-13(9-14(18)15(19)20)22-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14H,9-11H2,1-3H3,(H,19,20)/t13-,14+/m1/s1
InChIKey
DGIGGVANZFKXLS-KGLIPLIRSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)