Merck
15487
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phg-OH
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-D-α-phenylglycin
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.28
Beilstein:
3033982
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (TLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −141.0±5.0°, c = 1% in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
88-91 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
InChIKey
HOBFSNNENNQQIU-SNVBAGLBSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable