Wichtige Dokumente
153931
2,6-Di-tert.-butyl-1,4-benzochinon
98%
Synonym(e):
2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-Bis[1,1-dimethyl ethyl]quinone, 2,6-Di-tert-butyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-Di-tert-butylbenzoquinone, 3,5-Di-tert-butylquinone
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
65-67 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(C)(C)C1=CC(=O)C=C(C1=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O2/c1-13(2,3)10-7-9(15)8-11(12(10)16)14(4,5)6/h7-8H,1-6H3
InChIKey
RDQSIADLBQFVMY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?