Merck
15377
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(Bzl)-OSu
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Boc-O-benzyl-L-tyrosin-hydroxysuccinimidester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H28N2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.50
Beilstein:
1611534
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −6.5±0.5°, c = 2% in dioxane
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
149-153 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
InChI
1S/C25H28N2O7/c1-25(2,3)33-24(31)26-20(23(30)34-27-21(28)13-14-22(27)29)15-17-9-11-19(12-10-17)32-16-18-7-5-4-6-8-18/h4-12,20H,13-16H2,1-3H3,(H,26,31)/t20-/m0/s1
InChIKey
GKLFTQJJYUFASW-FQEVSTJZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable