Wichtige Dokumente
153117
1-Benzyl-3-piperidon -hydrochlorid Hydrat
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
Cl[H].[H]O[H].O=C1CCCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO.ClH.H2O/c14-12-7-4-8-13(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11;;/h1-3,5-6H,4,7-10H2;1H;1H2
InChIKey
XDAGZUGDGORLMZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?