Merck
15043
Sigma-Aldrich
Boc-D-Homophe-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(R)-2-(Boc-amino)-4-phenyl-buttersäure, Boc-D-homophenylalanin
Größe auswählen
5 G
CHF 433.00
CHF 433.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 433.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.33
Beilstein:
3653505
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 433.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D -6.5±1.0°, c = 2 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(13(17)18)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
InChIKey
MCODLPJUFHPVQP-GFCCVEGCSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)