Merck
148296
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Cyclohexandicarbonsäureanhydrid
97%
Synonym(e):
trans-Cyclohexan-1,2-dicarbonsäureanhydrid, trans-Hexahydro-1,3-isobenzofurandion, trans-Hexahydrophthalsäureanhydrid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
145-147 °C (lit.)
SMILES String
O=C1OC(=O)[C@H]2CCCC[C@H]12
InChI
1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m0/s1
InChIKey
MUTGBJKUEZFXGO-WDSKDSINSA-N
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)