Merck
147850
Sigma-Aldrich
2-Cyclopenten-1-onethylenketal
95%
Synonym(e):
1,4-Dioxaspiro[4.4]non-6-en
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.469 (lit.)
bp
59-62 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
ketal
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1COC2(CCC=C2)O1
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-4-7(3-1)8-5-6-9-7/h1,3H,2,4-6H2
InChIKey
ATFWVBMLTLPOHI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Cyclopenten-1-one ethylene ketal was used in the synthesis of 2,3,3,4,7,7-hexahydro-5-methyl-ind-5-en-1-one ethylene ketal.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of methyl epijasmonate and cis-3-(2-oxopropyl)-2-(pent-2-Z-enyl)-cyclopentan-1-one.
Hailes HC, et al.
Tetrahedron, 57(52), 10329-10333 (2001)