Wichtige Dokumente
147508
Fertilysin™
97%
Synonym(e):
N,N′-Bis(dichloroacetyl)-1,8-octamethylenediamine, N,N′-Octamethylenebis(2,2-dichloroacetamide), N,N′-Octamethylenebis(dichloroacetamide)
About This Item
Assay
97%
SMILES String
ClC(Cl)C(=O)NCCCCCCCCNC(=O)C(Cl)Cl
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)