Wichtige Dokumente
145807
2-Brom-propionsäurechlorid
technical grade
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.477 (lit.)
bp
131-133 °C (lit.)
Dichte
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(Br)C(Cl)=O
InChI
1S/C3H4BrClO/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
InChIKey
OZGMODDEIHYPRY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?